2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR15034-25G OR15034-5G OR15034-100G
APOSOR15034-25GEA 890 SEK
APOSOR15034-25G APOSOR15034-5G APOSOR15034-100G
2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Chloro-5-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClIN
Smältpunkt: 117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672973
CAS nummer: 289039-29-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III