2-Bromo-4-chloroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15032-10G OR15032-250G OR15032-50G
APOSOR15032-10GEA 175 SEK
APOSOR15032-10G APOSOR15032-250G APOSOR15032-50G
2-Bromo-4-chloroaniline 98%
2-Bromo-4-chloroaniline
Formel: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Kokpunkt: 127 °C/20mmHg
Smältpunkt: 64…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041313
CAS nummer: 873-38-1
EINECS: 212-837-0