3-Bromo-2-chlorothiophene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR15031-5G OR15031-100G OR15031-25G
APOSOR15031-5GEA 895 SEK
APOSOR15031-5G APOSOR15031-100G APOSOR15031-25G
3-Bromo-2-chlorothiophene 98%
3-Bromo-2-chlorothiophene
Formel: C₄H₂BrClS
MW: 197,48 g/mol
Kokpunkt: 70 °C/9mmHg
Densitet: 1,808 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00043883
CAS nummer: 40032-73-3