4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Benzyloxy-2(1H)-pyridone
OR15014-25G OR15014-10G
APOSOR15014-25GEA 5350 SEK
APOSOR15014-25G APOSOR15014-10G
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine 97%
4-Benzyloxy-2-hydroxypyridine
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
MW: 201,22 g/mol
Smältpunkt: 194…198 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00191783
CAS nummer: 53937-02-3