(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR150-1G OR150-5G
APOSOR150-1GEA 8550 SEK
APOSOR150-1G APOSOR150-5G
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Kokpunkt: 219…221 °C
Densitet: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >85 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 1572-95-8