Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR14997-25G OR14997-5G OR14997-1G
APOSOR14997-25GEA 940 SEK
APOSOR14997-25G APOSOR14997-5G APOSOR14997-1G
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate 97%
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Formel: C₄H₆ClNO₃
Smältpunkt: 70…76 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00010209
CAS nummer: 14337-43-0
UN: 3335
ADR: 9,III