1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin
OR14987-10G OR14987-5G
APOSOR14987-10GEA 450 SEK
APOSOR14987-10G APOSOR14987-5G
1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
Formel: C₇H₁₂N₂O₄
MW: 188,18 g/mol
Smältpunkt: 86…88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00467199
CAS nummer: 6440-58-0
EINECS: 229-222-8