3-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14960-1G OR14960-250MG
APOSOR14960-1GEA 1150 SEK
APOSOR14960-1G APOSOR14960-250MG
3-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazine
3-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazine
Formel: C₁₀H₆Cl₂N₂
Smältpunkt: 194…204 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06801340
CAS nummer: 58059-29-3