2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14933-1G OR14933-5G OR14933-10G
APOSOR14933-1GEA 995 SEK
APOSOR14933-1G APOSOR14933-5G APOSOR14933-10G
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 97%
2-Morpholino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₀N₂O₂S
MW: 198,25 g/mol
Smältpunkt: 162,5…164.5 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01568825
CAS nummer: 1011-41-2