5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Acetyl-6-bromopyridine
OR14930-1G OR14930-5G
APOSOR14930-1GEA 225 SEK
APOSOR14930-1G APOSOR14930-5G
5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Formel: C₇H₆BrNO
MW: 200,03 g/mol
Smältpunkt: 124…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04974527
CAS nummer: 139042-59-4