4-Methylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14907-100G OR14907-25G
APOSOR14907-100GEA 3050 SEK
APOSOR14907-100G APOSOR14907-25G
4-Methylquinoline
4-Methylquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Kokpunkt: 261…263 °C
Smältpunkt: 44478 °C
Densitet: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006784
CAS nummer: 491-35-0
EINECS: 207-734-2