2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Ondansetron Impurity I, 1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxocarbazole, 1,2,3,4-Tetrahydrocarbazol-4-one
OR14906-100G OR14906-25G OR14906-5G
APOSOR14906-100GEA 1275 SEK
APOSOR14906-100G APOSOR14906-25G APOSOR14906-5G
2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Formel: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,2218 g/mol
Smältpunkt: 224…226 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00173749
CAS nummer: 15128-52-6