4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14890-1G OR14890-250MG
APOSOR14890-1GEA 4100 SEK
APOSOR14890-1G APOSOR14890-250MG
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Smältpunkt: 72…73 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 906353-01-3