2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14876-1G OR14876-5G
APOSOR14876-1GEA 395 SEK
APOSOR14876-1G APOSOR14876-5G
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₄H₂ClNO₂S
Smältpunkt: 165…167 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02187331
CAS nummer: 101012-12-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III