2,4,6-Tribromoanisole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR1486-100G
OR1486-25G
OR1486-5G
APOSOR1486-100GEA
2275
SEK
APOSOR1486-100G
APOSOR1486-25G
APOSOR1486-5G
2,4,6-Tribromoanisole
2,4,6-Tribromoanisole
Formel:
C₇H₅Br₃O Kokpunkt: 297…299 °C Smältpunkt: 84…88 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00192510 CAS nummer: 607-99-8 |