Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14855-1G OR14855-500MG
APOSOR14855-1GEA 3175 SEK
APOSOR14855-1G APOSOR14855-500MG
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Formel: C₆H₅N₃S
Smältpunkt: 234…236 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01316189
CAS nummer: 14080-56-9