tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
OR14819-10G
OR14819-1G
OR14819-5G
APOSOR14819-10GEA
10525
SEK
APOSOR14819-10G
APOSOR14819-1G
APOSOR14819-5G
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₅N₃O₄S Smältpunkt: 140…141 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09865021 CAS nummer: 1017782-66-9 |