5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14772-1G OR14772-25G OR14772-5G
APOSOR14772-1GEA 260 SEK
APOSOR14772-1G APOSOR14772-25G APOSOR14772-5G
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,1500 g/mol
Smältpunkt: 80…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00456498
CAS nummer: 20357-24-8