2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1476-100G OR1476-25G OR1476-5G
APOSOR1476-100GEA 1725 SEK
APOSOR1476-100G APOSOR1476-25G APOSOR1476-5G
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
2-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Smältpunkt: 157…161 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672930
CAS nummer: 936-08-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III