2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14756-1G OR14756-250MG
APOSOR14756-1GEA 775 SEK
APOSOR14756-1G APOSOR14756-250MG
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Formel: C₆H₆N₂O₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07367779
CAS nummer: 607373-82-0