3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14751-1G OR14751-5G
APOSOR14751-1GEA 705 SEK
APOSOR14751-1G APOSOR14751-5G
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Formel: C₁₄H₁₁BrO₂
Smältpunkt: 78…80 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01311588
CAS nummer: 54118-76-2