3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1474-1G OR1474-5G
APOSOR1474-1GEA 3025 SEK
APOSOR1474-1G APOSOR1474-5G
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid
Formel: C₉H₁₂N₂O₄
Smältpunkt: 120…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01568075
CAS nummer: 386715-41-9