3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: H-2-Pal-OH, H-β-(2-Pyridyl)-Ala-OH
OR14721-1G OR14721-5G OR14721-10G
APOSOR14721-1GEA 1125 SEK
APOSOR14721-1G APOSOR14721-5G APOSOR14721-10G
3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
3-(2-Pyridyl)-L-alanine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Smältpunkt: 191,4 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00237827
CAS nummer: 37535-51-6