1-Bromo-3-chlorobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Bromochlorobenzene
OR1470-100G OR1470-25G
APOSOR1470-100GEA 415 SEK
APOSOR1470-100G APOSOR1470-25G
1-Bromo-3-chlorobenzene 98%
1-Bromo-3-chlorobenzene
Formel: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Kokpunkt: 195…197 °C
Smältpunkt: –22 °C
Densitet: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000568
CAS nummer: 108-37-2
EINECS: 203-575-8