2-Bromo-4-chloroanisole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene
OR1469-100G OR1469-250G OR1469-500G
APOSOR1469-100GEA 295 SEK
APOSOR1469-100G APOSOR1469-250G APOSOR1469-500G
2-Bromo-4-chloroanisole
2-Bromo-4-chloroanisole
Formel: C₇H₆BrClO
MW: 221,48 g/mol
Kokpunkt: 127 °C/17,2mmHg
Densitet: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00079705
CAS nummer: 60633-25-2