2-Chloro-L-phenylalanine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: H-Phe(2-Cl)-OH
OR14687-1G OR14687-25G OR14687-5G
APOSOR14687-1GEA 685 SEK
APOSOR14687-1G APOSOR14687-25G APOSOR14687-5G
2-Chloro-L-phenylalanine
2-Chloro-L-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,6 g/mol
Smältpunkt: 196…199 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077921
CAS nummer: 103616-89-3