N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14674-10G OR14674-25G OR14674-5G
APOSOR14674-10GEA 3400 SEK
APOSOR14674-10G APOSOR14674-25G APOSOR14674-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine
Formel: C₁₀H₁₅NO₄
Smältpunkt: 85 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD01320855
CAS nummer: 63039-48-5