(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Chloro-3-pyridinemethanol, (2-chloropyridin-3-yl)methanol, 2-Chloro-3-pyridinylmethanol
OR1462-10G OR1462-25G OR1462-100G
APOSOR1462-10GEA 0 SEK
APOSOR1462-10G APOSOR1462-25G APOSOR1462-100G
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Smältpunkt: 54…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01935961
CAS nummer: 42330-59-6