2-Bromo-6-formylpyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1460-25G OR1460-100G
APOSOR1460-25GEA 650 SEK
APOSOR1460-25G APOSOR1460-100G
2-Bromo-6-formylpyridine 95%
2-Bromo-6-formylpyridine
Formel: C₆H₄BrNO
Smältpunkt: 79…85 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD02683546
CAS nummer: 34160-40-2