N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14599-25G OR14599-5G OR14599-100G
APOSOR14599-25GEA 1850 SEK
APOSOR14599-25G APOSOR14599-5G APOSOR14599-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Formel: C₁₈H₂₁NO₄
Smältpunkt: 95…100 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00076900
CAS nummer: 76985-10-9