N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14598-25G OR14598-5G
APOSOR14598-25GEA 1250 SEK
APOSOR14598-25G APOSOR14598-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Formel: C₁₈H₂₁NO₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00079671
CAS nummer: 58438-04-3