Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1459-1G OR1459-250MG OR1459-500MG OR1459-5G
APOSOR1459-1GEA 3875 SEK
APOSOR1459-1G APOSOR1459-250MG APOSOR1459-500MG APOSOR1459-5G
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₈INO₂
MW: 301,09 g/mol
Smältpunkt: 150 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06797504
CAS nummer: 850374-98-0