Fmoc-Tic-OH
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-L-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14589-100G OR14589-25G
APOSOR14589-100GEA 2325 SEK
APOSOR14589-100G APOSOR14589-25G
Fmoc-Tic-OH
Fmoc-Tic-OH
Formel: C₂₅H₂₁NO₄
Smältpunkt: 129…132 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00144368
CAS nummer: 136030-33-6