(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR14534-10G OR14534-25G
APOSOR14534-10GEA 895 SEK
APOSOR14534-10G APOSOR14534-25G
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone 97%
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,2631 g/mol
Smältpunkt: 44…46 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00269687
CAS nummer: 131685-53-5