(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: (4S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one
OR14533-25G OR14533-5G
APOSOR14533-25GEA 1575 SEK
APOSOR14533-25G APOSOR14533-5G
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Smältpunkt: 42…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00269688
CAS nummer: 101711-78-8