2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR14503-1G
OR14503-250MG
APOSOR14503-1GEA
770
SEK
APOSOR14503-1G
APOSOR14503-250MG
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine
Formel:
C₆H₈N₂O Smältpunkt: 113…120 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06659089 CAS nummer: 113293-71-3 |