6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR14489-1G
OR14489-5G
APOSOR14489-1GEA
2275
SEK
APOSOR14489-1G
APOSOR14489-5G
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₁NO Smältpunkt: 136…139 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD06659066 CAS nummer: 108166-02-5 |