2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14488-100G OR14488-25G OR14488-5G
APOSOR14488-100GEA 1225 SEK
APOSOR14488-100G APOSOR14488-25G APOSOR14488-5G
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid 99%
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,19 g/mol
Smältpunkt: 250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00748504
CAS nummer: 635-80-3