Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
OR14469-10G
OR14469-1G
OR14469-5G
APOSOR14469-10GEA
10525
SEK
APOSOR14469-10G
APOSOR14469-1G
APOSOR14469-5G
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Formel:
C₉H₈Cl₂O₃ Smältpunkt: 74…77 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00017189 CAS nummer: 24295-27-0 |