2-Methyl-3-furohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14440-1G OR14440-5G
APOSOR14440-1GEA 2150 SEK
APOSOR14440-1G APOSOR14440-5G
2-Methyl-3-furohydrazide
2-Methyl-3-furohydrazide
Formel: C₆H₈N₂O₂
Smältpunkt: 153…154 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01330023
CAS nummer: 315672-60-7