1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR14436-1G
OR14436-250MG
APOSOR14436-1GEA
1150
SEK
APOSOR14436-1G
APOSOR14436-250MG
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
1-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-1-ethanone
Formel:
C₉H₉NO₄ Smältpunkt: 71…73 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00075788 CAS nummer: 22106-39-4 |