Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14421-5G OR14421-25G
APOSOR14421-5GEA 260 SEK
APOSOR14421-5G APOSOR14421-25G
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate 97%
Methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Formel: C₈H₇NO₅
Smältpunkt: 92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016997
CAS nummer: 713-52-0