3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4'-Methoxyflavonol, 3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-benzopyrone, 3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one
OR14402-1G OR14402-25G OR14402-5G
APOSOR14402-1GEA 515 SEK
APOSOR14402-1G APOSOR14402-25G APOSOR14402-5G
3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
3-Hydroxy-4'-methoxyflavone
Formel: C₁₆H₁₂O₄
MW: 268,27 g/mol
Smältpunkt: 234 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017682
CAS nummer: 6889-78-7