6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR14393-1G
OR14393-250MG
APOSOR14393-1GEA
0
SEK
APOSOR14393-1G
APOSOR14393-250MG
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Pyrrol-1-yl)nicotinic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Smältpunkt: 289…291 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00067843 CAS nummer: 175135-86-1 |