N-(3-Methoxyphenyl)urea
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14387-1G OR14387-500MG OR14387-5G
APOSOR14387-1GEA 2075 SEK
APOSOR14387-1G APOSOR14387-500MG APOSOR14387-5G
N-(3-Methoxyphenyl)urea
N-(3-Methoxyphenyl)urea
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Smältpunkt: 138…139 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00025423
CAS nummer: 139-77-5