Methyl-6-amino-5-bromonicotinate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14385-1G OR14385-5G OR14385-500MG
APOSOR14385-1GEA 295 SEK
APOSOR14385-1G APOSOR14385-5G APOSOR14385-500MG
Methyl-6-amino-5-bromonicotinate
Methyl-6-amino-5-bromonicotinate
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Smältpunkt: 166…169 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659561
CAS nummer: 180340-70-9