2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14384-1G OR14384-5G
APOSOR14384-1GEA 1725 SEK
APOSOR14384-1G APOSOR14384-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
2-(4-Methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₃NO₃
MW: 279.3 g/mol
Smältpunkt: 210 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00160581
CAS nummer: 4364-02-7