4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14381-1G OR14381-5G OR14381-10G
APOSOR14381-1GEA 2000 SEK
APOSOR14381-1G APOSOR14381-5G APOSOR14381-10G
4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one 95+%
4-(2-Hydroxyethyl)-5-methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Formel: C₆H₁₀N₂O₂
MW: 142,16 g/mol
Smältpunkt: 185…188 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03617956
CAS nummer: 65287-96-9