(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR14362-1G OR14362-250MG
APOSOR14362-1GEA 875 SEK
APOSOR14362-1G APOSOR14362-250MG
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
(4-Aminophenyl)[4-(2-pyridinyl)piperazino]methanone
Formel: C₁₆H₁₈N₄O
MW: 282,35 g/mol
Smältpunkt: 138 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659555
CAS nummer: 885949-69-9