3-Amino-3-(2,3-dichlorophenyl)propionic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Amino-3-(2,3-dichlorophenyl)propanoic acid
OR14360-1G
OR14360-5G
APOSOR14360-1GEA
1725
SEK
APOSOR14360-1G
APOSOR14360-5G
3-Amino-3-(2,3-dichlorophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(2,3-dichlorophenyl)propionic acid
Formel:
C₉H₉Cl₂NO₂ MW: 234,0800 g/mol Smältpunkt: 232…235 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01871301 CAS nummer: 117391-56-7 |